Få mere at vide
IKA™ SAS-1 Adapter Sæt
Shop alle IKA produkter
Produkttype:
Spiral spindel adapter sæt
Beskrivelse
- Analyser væskeadfærden af forskellige forskydningshastigheder
- Spindelgeometri: Spiral
- Tilslutning: Gevind M2,5 LH
- Diameter: 6,35 mm
- Spindelængde: 41,2 mm
- Monteringsbeslag: Ja
- Mål (B x H x D): 160 x 82 x 270 mm
- Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 984 mPas
- Maks. FSR match ROTAVISC lo-vi: 984000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 10500 mPas
- Maks. FSR match ROTAVISC me-vi: 1100000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 21000 mPas
- Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 21000000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 84000 mPas
- Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 84000000 mPas
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spiral spindel adapter sæt |
| Nøjagtighed | 0.02 |
| Temperaturområde (metrisk) | 300 °C |