Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 PES Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12694863 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
12/Pk.
48/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
Artikelnummer. 12694863
Brand: Sartorius VS15T42
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kombinerer højflux tvillingemembraner med et slankt indvendigt design for overlegen ydeevne. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 centrifugalkoncentratorer leverer ultrahurtig koncentration og praktisk talt komplet koncentratgenvinding. Tilgængelig i en række MWCO i 12-pakninger eller praktiske 48-pak etuier.
Dobbelte lodrette membraner og et slankt indvendigt design for ultrahurtig koncentration
  • I en enkelt centrifugering kan 15 ml opløsninger koncentreres op til 150x på 10-30 minutter
  • Store, højflux PES-membraner har ultra-lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
  • Højt, konstant filtreringstryk muliggør optimal krydsstrøm for at minimere membrantilsmudsning
Designet til maksimal bekvemmelighed, sikkerhed og prøvegenvinding
  • Kantet, pipettevenlig lomme letter let retentatgenvinding på mere end 95 %
  • Eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
  • Stabilt, inert polystyrenhus med høj kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
  • UV-sammenføjningsteknologi for en jævn overgang mellem membran og hus
  • Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 100 μl dead-stop volumen
Universal kompatibilitet til rotorer, der accepterer 50 ml koniske bundrør
  • Håndterer prøvevolumener op til 15mL i svingspandrotorer (11mL i fastvinklede rotorer)
  • Designet til rotorer, der kan rumme Falcon 50mL koniske rør:
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor, BUC 5 skovle, adaptere
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkel rotor med 356966 adaptere
    • Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skovle, adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 100 kDa
Prøvevolumen 15 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 7,2 cm 2
Til brug med (applikation) Anvendelser til koncentration, afsaltning eller bufferudveksling
Materiale til hus Polystyren
Maks. Kraft 4,000 x g
Mængde 48/Pk.
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 11 mL
Længde (metrisk) 11.8 cm
Bredde (metrisk) 27 mm