Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 PES Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12693465 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde unitSize
12693465 30 kDa 48/pakke Pakke med 48
12644863 3 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
12684863 100 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
12643465 5 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
12664863 50 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
12663465 10 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
16696752 10 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
12683465 30 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
12673465 10 kDa 48/pakke -
16616762 10 kDa 48/pakke -
12653465 5 kDa 48/pakke Pakke med 48
12694863 100 kDa 48/pakke Pakke med 48
12674863 50 kDa 48/pakke Pakke med 48
12654863 3 kDa 48/pakke Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12693465 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS15T22
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kombinerer højflux tvillingemembraner med et slankt indvendigt design for overlegen ydeevne. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 centrifugalkoncentratorer leverer ultrahurtig koncentration og praktisk talt komplet koncentratgenvinding. Tilgængelig i en række MWCO i 12-pakninger eller praktiske 48-pak etuier.
Dobbelte lodrette membraner og et slankt indvendigt design for ultrahurtig koncentration
  • I en enkelt centrifugering kan 15 ml opløsninger koncentreres op til 150x på 10-30 minutter
  • Store, højflux PES-membraner har ultra-lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
  • Højt, konstant filtreringstryk muliggør optimal krydsstrøm for at minimere membrantilsmudsning
Designet til maksimal bekvemmelighed, sikkerhed og prøvegenvinding
  • Kantet, pipettevenlig lomme letter let retentatgenvinding på mere end 95 %
  • Eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
  • Stabilt, inert polystyrenhus med høj kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
  • UV-sammenføjningsteknologi for en jævn overgang mellem membran og hus
  • Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 100 μl dead-stop volumen
Universal kompatibilitet til rotorer, der accepterer 50 ml koniske bundrør
  • Håndterer prøvevolumener op til 15mL i svingspandrotorer (11mL i fastvinklede rotorer)
  • Designet til rotorer, der kan rumme Falcon 50mL koniske rør:
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor, BUC 5 skovle, adaptere
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkel rotor med 356966 adaptere
    • Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skovle, adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 30 kDa
Prøvevolumen 15 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 7,2 cm 2
Til brug med (applikation) Anvendelser til koncentration, afsaltning eller bufferudveksling
Materiale til hus Polystyren
Maks. Kraft 4,000 x g
Mængde 48/pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 11 mL
Længde (metrisk) 11.8 cm
Bredde (metrisk) 27 mm