Beskrivelse
Kombinerer højflux tvillingemembraner med et slankt indvendigt design for overlegen ydeevne. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 centrifugalkoncentratorer leverer ultrahurtig koncentration og praktisk talt komplet koncentratgenvinding. Tilgængelig i en række MWCO i 12-pakninger eller praktiske 48-pak etuier.
Dobbelte lodrette membraner og et slankt indvendigt design for ultrahurtig koncentration
- I en enkelt centrifugering kan 15 ml opløsninger koncentreres op til 150x på 10-30 minutter
- Store, højflux PES-membraner har ultra-lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
- Højt, konstant filtreringstryk muliggør optimal krydsstrøm for at minimere membrantilsmudsning
- Kantet, pipettevenlig lomme letter let retentatgenvinding på mere end 95 %
- Eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
- Stabilt, inert polystyrenhus med høj kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
- UV-sammenføjningsteknologi for en jævn overgang mellem membran og hus
- Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 100 μl dead-stop volumen
- Håndterer prøvevolumener op til 15mL i svingspandrotorer (11mL i fastvinklede rotorer)
- Designet til rotorer, der kan rumme Falcon 50mL koniske rør:
- Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor, BUC 5 skovle, adaptere
- Beckman TA-10.250 25° fast vinkel rotor med 356966 adaptere
- Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skovle, adaptere
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Prøvevolumen | 15 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 7,2 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser til koncentration, afsaltning eller bufferudveksling |
| Materiale til hus | Polystyren |
| Vis mere |