Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer
Artikelnummer. p-4187761 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2μ m
0.2 μm
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50, and 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/Pk.
25/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 16656752
Brand: Sartorius VS0601
Opnå hurtig prøvekoncentration og høj genvinding. Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer er den eneste enhed af sin størrelse, der kan behandle 6 ml prøver. De har to lodrette membraner og indbyggede døde stoplommer. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
Developed to offer increased volume flexibility and performance
  • Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
  • Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
  • Universal rotor compatibility:
    • Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
Fast, safe and easy concentration
  • Features premium, high-throughput PES membranes
  • Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Nearly complete concentrate recovery of over 90%
  • Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
  • Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Single-use
Filtertype Ultrafiltration
Til brug med (udstyr) Centrifuge
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Prøvevolumen 6 mL
Sterilitet Non-sterile
Filtreringsområde 2.58 cm2
Materiale til hus Polycarbonate
Mængde 25/Pk.
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 122 mm