Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer
Artikelnummer. 16656752 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde unitSize
16656752 10 kDa 25/pakke -
10421243 10 kDa 100/pakke Pakke med 100
16676752 10 kDa 100/pakke Pakke med 100
10767461 5 kDa 25/pakke Pakke med 25
10293471 5 kDa 100/pakke Pakke med 100
10029460 30 kDa 25/pakke Pakke med 25
10384981 30 kDa 100/pakke Pakke med 100
10395021 50 kDa 25/pakke Pakke med 25
10588191 50 kDa 100/pakke Pakke med 100
10120901 100 kDa 100/pakke Pakke med 100
10009640 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
11741826 300 kDa 25/pakke Pakke med 25
11740746 300 kDa 100/pakke Pakke med 100
10777461 1.000 kDa 25/pakke Pakke med 25
10110951 1000 kDa 100/pakke Pakke med 100
10059520 0,2 μm 25/pakke Pakke med 25
10449512 0,2μ m 100/pakke Pakke med 100
11770746 3 kDa 100/pakke Pakke med 100
10150203 3 kDa 25/pakke Pakke med 25
10738421 5, 10, 30, 50 og 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 16656752 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS0601
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå hurtig prøvekoncentration og høj genvinding. Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer er den eneste enhed af sin størrelse, der kan behandle 6 ml prøver. De har to lodrette membraner og indbyggede døde stoplommer. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
Developed to offer increased volume flexibility and performance
  • Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
  • Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
  • Universal rotor compatibility:
    • Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
Fast, safe and easy concentration
  • Features premium, high-throughput PES membranes
  • Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Nearly complete concentrate recovery of over 90%
  • Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
  • Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Single-use
Filtertype Ultrafiltration
Til brug med (udstyr) Centrifuge
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Prøvevolumen 6 mL
Sterilitet Non-sterile
Filtreringsområde 2.58 cm2
Materiale til hus Polycarbonate
Mængde 25/pakke
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 122 mm