Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10767461 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde Pakningsstørrelse
10767461 5 kDa 25/pakke Pakke med 25
16656752 10 kDa 25/pakke -
10421243 10 kDa 100/pakke Pakke med 100
16676752 10 kDa 100/pakke Pakke med 100
10293471 5 kDa 100/pakke Pakke med 100
10029460 30 kDa 25/pakke Pakke med 25
10384981 30 kDa 100/pakke Pakke med 100
10395021 50 kDa 25/pakke Pakke med 25
10588191 50 kDa 100/pakke Pakke med 100
10120901 100 kDa 100/pakke Pakke med 100
10009640 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
11741826 300 kDa 25/pakke Pakke med 25
11740746 300 kDa 100/pakke Pakke med 100
10777461 1.000 kDa 25/pakke Pakke med 25
10110951 1.000 kDa 100/pakke Pakke med 100
10059520 0,2 μm 25/pakke Pakke med 25
10449512 0,2μ m 100/pakke Pakke med 100
11770746 3 kDa 100/pakke Pakke med 100
10150203 3 kDa 25/pakke Pakke med 25
10738421 5, 10, 30, 50 og 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10767461 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS0611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 DKK
    1791.07 DKK / Pakke med 25
    Spare 83.93 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå hurtig prøvekoncentration og høj genvinding. Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer er den eneste enhed af sin størrelse, der kan behandle 6 ml prøver. De har to lodrette membraner og indbyggede døde stoplommer. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
Udviklet til at tilbyde øget volumenfleksibilitet og ydeevne
  • Kompakte rør kan behandle op til et imponerende startvolumen på 6 ml
  • Optimalt egnet til koncentration af antistof-, protein-, nanopartikel- og virusprøver
  • Universal rotor kompatibilitet:
    • Bruges i enten svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer standard 15 ml koniske bundreagensglas
Hurtig, sikker og nem koncentration
  • Har førsteklasses PES-membraner med høj kapacitet
  • Dobbelt lodret membrandesign fører til uovertruffen filtreringshastighed og over 100 gange koncentration
  • Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
  • Næsten fuldstændig koncentratgenvinding på over 90 %
  • Den resterende volumen er let at se med de trykte gradueringer og det klare hus
  • Modificeret dødstoplomme forenkler yderligere direkte pipettegenvinding af det endelige koncentrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 2,58 cm 2
Materiale til hus Polycarbonat
Mængde 25/pakke
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 122 mm
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Prøvevolumen 6 mL