Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10588191 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 10588191
Brand: Sartorius VS0632
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå hurtig prøvekoncentration og høj genvinding. Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer er den eneste enhed af sin størrelse, der kan behandle 6 ml prøver. De har to lodrette membraner og indbyggede døde stoplommer. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
Udviklet til at tilbyde øget volumenfleksibilitet og ydeevne
  • Kompakte rør kan behandle op til et imponerende startvolumen på 6 ml
  • Optimalt egnet til koncentration af antistof-, protein-, nanopartikel- og virusprøver
  • Universal rotor kompatibilitet:
    • Bruges i enten svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer standard 15 ml koniske bundreagensglas
Hurtig, sikker og nem koncentration
  • Har førsteklasses PES-membraner med høj kapacitet
  • Dobbelt lodret membrandesign fører til uovertruffen filtreringshastighed og over 100 gange koncentration
  • Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
  • Næsten fuldstændig koncentratgenvinding på over 90 %
  • Den resterende volumen er let at se med de trykte gradueringer og det klare hus
  • Modificeret dødstoplomme forenkler yderligere direkte pipettegenvinding af det endelige koncentrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 50 kDa
Prøvevolumen 6 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 2,58 cm 2
Materiale til hus Polycarbonat
Mængde 100/pakke
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 122 mm