Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 6 Centrifugalkoncentratorer
Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
Udviklet til at tilbyde øget volumenfleksibilitet og ydeevne
- Kompakte rør kan behandle op til et imponerende startvolumen på 6 ml
- Optimalt egnet til koncentration af antistof-, protein-, nanopartikel- og virusprøver
- Universal rotor kompatibilitet:
- Bruges i enten svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer standard 15 ml koniske bundreagensglas
- Har førsteklasses PES-membraner med høj kapacitet
- Dobbelt lodret membrandesign fører til uovertruffen filtreringshastighed og over 100 gange koncentration
- Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
- Næsten fuldstændig koncentratgenvinding på over 90 %
- Den resterende volumen er let at se med de trykte gradueringer og det klare hus
- Modificeret dødstoplomme forenkler yderligere direkte pipettegenvinding af det endelige koncentrat
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Prøvevolumen | 6 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 2,58 cm 2 |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| Mængde | 100/pakke |
| Vis mere |