Beskrivelse
Udviklet til at tilbyde øget volumenfleksibilitet og ydeevne
- Kompakte rør kan behandle op til et imponerende startvolumen på 6 ml
- Optimalt egnet til koncentration af antistof-, protein-, nanopartikel- og virusprøver
- Universal rotor kompatibilitet:
- Bruges i enten svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer standard 15 ml koniske bundreagensglas
- Har førsteklasses PES-membraner med høj kapacitet
- Dobbelt lodret membrandesign fører til uovertruffen filtreringshastighed og over 100 gange koncentration
- Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
- Næsten fuldstændig koncentratgenvinding på over 90 %
- Den resterende volumen er let at se med de trykte gradueringer og det klare hus
- Modificeret dødstoplomme forenkler yderligere direkte pipettegenvinding af det endelige koncentrat
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 2,58 cm 2 |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| Mængde | 25/pakke |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Længde (metrisk) | 122 mm |
| Vis mere |