Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10767052 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 10767052
Brand: Sartorius VS0152
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en enkel et-trins koncentrationsprocedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer er engangs-ultrafiltreringsanordninger til koncentration af biologiske prøver med startvolumener op til 500 μL. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
  • Patenteret lodret membrandesign og tyndt kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver højhastighedskoncentrationer
  • Koncentrat inddrivelser af> 90 % kan nås på mindre end 30 minutter
  • Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
  • Universal rotor kompatibilitet: kan bruges i rotorer med fast vinkel, der accepterer 2,2 ml centrifugerør
  • Højflux PES-membraner for ultrahurtig koncentration
  • Praktisk koncentratgenvinding ved pipettering
  • Klart hus med volumeninddeling for nem læsning/overvågning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 300 kDa
Prøvevolumen 500 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 64,5 mm 2
Materiale til hus Polycarbonat
Mængde 100/pakke
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Længde (metrisk) 50 mm