Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
Artikelnummer. 10727632 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 10727632
Brand: Sartorius VS0161
Giver en enkel et-trins koncentrationsprocedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer er engangs-ultrafiltreringsanordninger til koncentration af biologiske prøver med startvolumener op til 500 μL. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
  • Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
  • Concentrate recoveries of > 90% can be reached in less than 30 minutes
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
  • High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
  • Convenient concentrate recovery by pipetting
  • Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Single-use
Filtertype Ultrafiltration
Til brug med (udstyr) Centrifuge
Materiale (membran) PES
MWCO 1000 kDa
Prøvevolumen 500 mL
Sterilitet Non-sterile
Filtreringsområde 64.5m m2
Materiale til hus Polycarbonate
Mængde 25/pakke
Type Centrifugal Concentrator
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Længde (metrisk) 50 mm