Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
Giver en enkel et-trins koncentrationsprocedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer er engangs-ultrafiltreringsanordninger til koncentration af biologiske prøver med startvolumener op til 500 μL. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
- Patenteret lodret membrandesign og tyndt kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver højhastighedskoncentrationer
- Koncentrat inddrivelser af> 90 % kan nås på mindre end 30 minutter
- Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
- Universal rotor kompatibilitet: kan bruges i rotorer med fast vinkel, der accepterer 2,2 ml centrifugerør
- Højflux PES-membraner for ultrahurtig koncentration
- Praktisk koncentratgenvinding ved pipettering
- Klart hus med volumeninddeling for nem læsning/overvågning
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Prøvevolumen | 500 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 64,5 mm 2 |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| Mængde | 25/pakke |
| Vis mere |