Få mere at vide
Sartorius™ Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10125580 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 25
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Mængde Unit Size
10125580 10 kDa 100/pakke Pakke med 100
10019460 10 kDa 25/pakke Pakke med 25
10719001 5 kDa 100/pakke Pakke med 100
10029510 5 kDa 25/pakke Pakke med 25
10681842 30 kDa 25/pakke Pakke med 25
10029470 50 kDa 25/pakke Pakke med 25
10375361 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
10459512 50 kDa 100/pakke Pakke med 100
10073930 30 kDa 100/pakke -
10499701 300 kDa 25/pakke Pakke med 25
10223621 100 kDa 100/pakke Pakke med 100
10767052 300 kDa 100/pakke Pakke med 100
10727632 1.000 kDa 25/pakke Pakke med 25
10174281 1.000 kDa 100/pakke Pakke med 100
10184281 - 25/pakke Pakke med 25
10658961 - 100/pakke Pakke med 100
10440282 3 kDa 25/pakke Pakke med 25
10488742 5, 10, 30, 50 og 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
10689151 3 kDa 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10125580 Supplier Sartorius™ Supplier No. VS0102
Besparelser på stamcelleforskning
Brug rabatkode 28032
View all promotions
På lager
Giver en enkel et-trins koncentrationsprocedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer er engangs-ultrafiltreringsanordninger til koncentration af biologiske prøver med startvolumener op til 500 μL. Fås med PES-membraner i en bred vifte af molekylvægtsgrænser.
  • Patenteret lodret membrandesign og tyndt kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver højhastighedskoncentrationer
  • Koncentrat inddrivelser af> 90 % kan nås på mindre end 30 minutter
  • Den døde stoplomme forhindrer koncentration til tørhed for sikker prøvekoncentration
  • Universal rotor kompatibilitet: kan bruges i rotorer med fast vinkel, der accepterer 2,2 ml centrifugerør
  • Højflux PES-membraner for ultrahurtig koncentration
  • Praktisk koncentratgenvinding ved pipettering
  • Klart hus med volumeninddeling for nem læsning/overvågning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 64,5 mm 2
Materiale til hus Polycarbonat
Mængde 100/pakke
Type Centrifugal Concentrators
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Længde (metrisk) 50 mm
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Prøvevolumen 500 mL