Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membran
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10551351 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
25/pakke (Startpakke) 5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Porestørrelse:
0,2 μm
Artikelnummer. 10551351
Brand: Sartorius VS0222
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer høj hastighed med overlegen retentatgenvinding for at koncentrere meget fortyndede opløsninger. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membranen har dobbelte lodrette membraner, små indre overfladeområder og tynde kanaler. Fås i en række MWCO- og emballagemængder.
Vivaspin koncentratorer er engangs ultrafiltreringsanordninger til koncentrering af biologiske prøver. Vivaspin 2 er designet til brug med prøver fra μ500 l til 2mL i rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Det unikke design giver højhastighedskoncentrationer til selv partikelfyldte opløsninger og næsten total koncentratgenvinding.
Dobbelte lodrette membraner og optimalt design for hurtig, sikker koncentration
  • Patenteret dobbelt lodret membrandesign til ultrahurtige behandlingshastigheder
  • I et enkelt centrifugering kan opløsningsvolumener op til 4 ml koncentreres op til 30x på 5-30 minutter
  • Tyndkanalsfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og øger filtreringshastigheden
  • Død stoplomme indbygget i bunden eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
  • High-flux PES-membraner har meget lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
Designet til maksimal fleksibilitet og prøvegenvinding
  • Lav indre overflade og membranareal for overlegen genvinding fra meget fortyndede opløsninger
  • To metoder til nem genopretning af koncentrat:
    • Pipetter koncentratet direkte fra den døde stoplomme i koncentratoren
    • Drej koncentratet omvendt ind i genvindingshætten, som kan forsegles til opbevaring
    • Begge metoder giver næsten total koncentratgenvinding på mere end 90 %
  • Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 8 μl dødstopvolumen
  • Universal kompatibilitet med svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer 15 ml centrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 30 kDa
Prøvevolumen Op til 3 ml
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 1,3 cm 2
Til brug med (applikation) Koncentration, afsaltning og bufferapplikationer
Materiale til hus Polycarbonat
Maks. Kraft Svingskovlrotor: 4000 xg, rotor med fast vinkel: 9000 xg (3-50 kDa MWCO); 12.000 xg (100 kDa+ MWCO)
Mængde 100/pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 126 mm
Bredde (metrisk) 17.8 mm