Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membran
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10384931 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
25/pakke (Startpakke) 5 ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Porestørrelse:
0,2 μm
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde unitSize Porestørrelse
10384931 5 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10083930 10 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10243281 30 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10191321 10 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10527251 5 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10551351 30 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10009450 50 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10561351 50 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10596651 100 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10245471 100 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
11748813 300 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10609541 1.000 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
11730726 300 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10708402 1.000 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10153711 - 25/pakke Pakke med 25 0,2 μm
10357791 3 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10062741 - 100/pakke Pakke med 100 0,2 μm
10302412 3 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10019780 300 kDa 25/pakke (Startpakke) 5 ea. Pakke med 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10384931 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS0211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1238.82 DKK / Pakke med 25
    Spare 106.18 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer høj hastighed med overlegen retentatgenvinding for at koncentrere meget fortyndede opløsninger. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membranen har dobbelte lodrette membraner, små indre overfladeområder og tynde kanaler. Fås i en række MWCO- og emballagemængder.
Vivaspin koncentratorer er engangs ultrafiltreringsanordninger til koncentrering af biologiske prøver. Vivaspin 2 er designet til brug med prøver fra μ500 l til 2mL i rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Det unikke design giver højhastighedskoncentrationer til selv partikelfyldte opløsninger og næsten total koncentratgenvinding.
Dobbelte lodrette membraner og optimalt design for hurtig, sikker koncentration
  • Patenteret dobbelt lodret membrandesign til ultrahurtige behandlingshastigheder
  • I et enkelt centrifugering kan opløsningsvolumener op til 4 ml koncentreres op til 30x på 5-30 minutter
  • Tyndkanalsfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og øger filtreringshastigheden
  • Død stoplomme indbygget i bunden eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
  • High-flux PES-membraner har meget lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
Designet til maksimal fleksibilitet og prøvegenvinding
  • Lav indre overflade og membranareal for overlegen genvinding fra meget fortyndede opløsninger
  • To metoder til nem genopretning af koncentrat:
    • Pipetter koncentratet direkte fra den døde stoplomme i koncentratoren
    • Drej koncentratet omvendt ind i genvindingshætten, som kan forsegles til opbevaring
    • Begge metoder giver næsten total koncentratgenvinding på mere end 90 %
  • Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 8 μl dødstopvolumen
  • Universal kompatibilitet med svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer 15 ml centrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Prøvevolumen Op til 3 ml
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 1,3 cm 2
Til brug med (applikation) Koncentration, afsaltning og bufferapplikationer
Materiale til hus Polycarbonat
Maks. Kraft Svingskovlrotor: 4000 xg, rotor med fast vinkel: 9000 xg (3-50 kDa MWCO); 12.000 xg (100 kDa+ MWCO)
Mængde 25/pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 126 mm
Bredde (metrisk) 17.8 mm