Beskrivelse
Kombinerer høj hastighed med overlegen retentatgenvinding for at koncentrere meget fortyndede opløsninger. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membranen har dobbelte lodrette membraner, små indre overfladeområder og tynde kanaler. Fås i en række MWCO- og emballagemængder.
Vivaspin koncentratorer er engangs ultrafiltreringsanordninger til koncentrering af biologiske prøver. Vivaspin 2 er designet til brug med prøver fra μ500 l til 2mL i rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Det unikke design giver højhastighedskoncentrationer til selv partikelfyldte opløsninger og næsten total koncentratgenvinding.
Dobbelte lodrette membraner og optimalt design for hurtig, sikker koncentration
- Patenteret dobbelt lodret membrandesign til ultrahurtige behandlingshastigheder
- I et enkelt centrifugering kan opløsningsvolumener op til 4 ml koncentreres op til 30x på 5-30 minutter
- Tyndkanalsfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og øger filtreringshastigheden
- Død stoplomme indbygget i bunden eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
- High-flux PES-membraner har meget lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
Designet til maksimal fleksibilitet og prøvegenvinding
- Lav indre overflade og membranareal for overlegen genvinding fra meget fortyndede opløsninger
- To metoder til nem genopretning af koncentrat:
- Pipetter koncentratet direkte fra den døde stoplomme i koncentratoren
- Drej koncentratet omvendt ind i genvindingshætten, som kan forsegles til opbevaring
- Begge metoder giver næsten total koncentratgenvinding på mere end 90 %
- Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 8 μl dødstopvolumen
- Universal kompatibilitet med svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer 15 ml centrifugerør
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 1,3 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Koncentration, afsaltning og bufferapplikationer |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| Maks. Kraft | Svingskovlrotor: 4000 xg, rotor med fast vinkel: 9000 xg (3-50 kDa MWCO); 12.000 xg (100 kDa+ MWCO) |
| Mængde | 25/pakke |
| Vis mere |