Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membran
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10191321 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
25/pakke (Startpakke) 5 ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Porestørrelse:
0,2 μm
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde Pakningsstørrelse Porestørrelse
10191321 10 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10384931 5 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10083930 10 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10243281 30 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10527251 5 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10551351 30 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10009450 50 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10561351 50 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10596651 100 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10245471 100 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
11748813 300 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10609541 1.000 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
11730726 300 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10708402 1.000 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10153711 - 25/pakke Pakke med 25 0,2 μm
10357791 3 kDa 25/pakke Pakke med 25 -
10062741 - 100/pakke Pakke med 100 0,2 μm
10302412 3 kDa 100/pakke Pakke med 100 -
10019780 300 kDa 25/pakke (Startpakke) 5 ea. Pakke med 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10191321 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS0201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1238.82 DKK / Pakke med 25
    Spare 106.18 DKK
    7% Slukket
På lager
Kombinerer høj hastighed med overlegen retentatgenvinding for at koncentrere meget fortyndede opløsninger. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membranen har dobbelte lodrette membraner, små indre overfladeområder og tynde kanaler. Fås i en række MWCO- og emballagemængder.
Vivaspin koncentratorer er engangs ultrafiltreringsanordninger til koncentrering af biologiske prøver. Vivaspin 2 er designet til brug med prøver fra μ500 l til 2mL i rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Det unikke design giver højhastighedskoncentrationer til selv partikelfyldte opløsninger og næsten total koncentratgenvinding.
Dobbelte lodrette membraner og optimalt design for hurtig, sikker koncentration
  • Patenteret dobbelt lodret membrandesign til ultrahurtige behandlingshastigheder
  • I et enkelt centrifugering kan opløsningsvolumener op til 4 ml koncentreres op til 30x på 5-30 minutter
  • Tyndkanalsfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og øger filtreringshastigheden
  • Død stoplomme indbygget i bunden eliminerer risikoen for prøvefiltrering til tørhed
  • High-flux PES-membraner har meget lav proteinbinding og lavt ekstraherbare
Designet til maksimal fleksibilitet og prøvegenvinding
  • Lav indre overflade og membranareal for overlegen genvinding fra meget fortyndede opløsninger
  • To metoder til nem genopretning af koncentrat:
    • Pipetter koncentratet direkte fra den døde stoplomme i koncentratoren
    • Drej koncentratet omvendt ind i genvindingshætten, som kan forsegles til opbevaring
    • Begge metoder giver næsten total koncentratgenvinding på mere end 90 %
  • Volumeninddeling for nem overvågning af koncentratvolumen og 8 μl dødstopvolumen
  • Universal kompatibilitet med svingspand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer 15 ml centrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 1,3 cm 2
Til brug med (applikation) Koncentration, afsaltning og bufferapplikationer
Materiale til hus Polycarbonat
Maks. Kraft Svingskovlrotor: 4000 xg, rotor med fast vinkel: 9000 xg (3 til 50 kDa MWCO); 12.000 xg (100 kDa+ MWCO)
Mængde 25/pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 126 mm
Bredde (metrisk) 17.8 mm
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Prøvevolumen Op til 3 ml