Få mere at vide
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentrator med Hydrosart™ Regenereret cellulose (RC ) Membran
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11700736 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Mængde:
100 Pk.
25 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11700736
Brand: Sartorius™ VS02H92
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer er engangs ultrafiltreringsenheder til koncentration af makromolekyler. Med en bred vifte af molekylvægtsgrænser (MWCO) og membranmaterialer er de velegnede til forskellige substrater, herunder proteiner, vira, nukleinsyrer og nanopartikler.
Vivaspin koncentratorer er designet til koncentration eller diafiltrering af indledende prøvevolumener op til 3 mL og kan bruges med svingende spand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer 15 mL centrifugerør. Vivaspins patenterede vertikale membrandesign og tynde kanalfiltreringskammer (US 5.647.990) minimerer membrantilsmudsning og giver højhastighedskoncentration til selv partikelfyldte opløsninger. Hastigheden af Vivaspin produkter kombineret med lav indre overflade og membranareal tillader overlegen genvinding fra meget fortyndede opløsninger. De Vivaspin 2 tilbyder også fleksibilitet til procesoptimering: man kan direkte pipettere koncentratet fra dødstoplommen (indbygget i bunden af koncentratoren) eller reverse-spin koncentratet ind i genvindingshætten (som kan forsegles til opbevaring). Begge metoder resulterer i næsten total koncentratgenvinding.
  • Høj retentatgenvinding> 90 %
  • Lodret membrandesign for ultrahurtig koncentration
  • Universal rotorkompatibilitet
  • Sikker prøvekoncentration på grund af dead-stop volumen
  • Praktisk koncentratgenvinding ved pipettering
  • Valgfri re-spin for genvinding af koncentrat
  • Volumen graduering for nem læsning/overvågning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Til brug med (udstyr) Svingende skovlrotor (3 mL), rotor med fast vinkel (2 mL)
Materiale (membran) Hydrosart
MWCO 2 kDa
Prøvevolumen Op til 3 ml
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 Pk.
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 126 mm