Få mere at vide
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentrator med Cellulose Triacetat (CTA) membran
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
Vivaspin koncentratorer er designet til koncentration eller diafiltrering af indledende prøvevolumener op til 3 mL og kan bruges med svingende spand eller rotorer med fast vinkel, der accepterer 15 mL centrifugerør. Vivaspins patenterede vertikale membrandesign og tynde kanalfiltreringskammer (US 5.647.990) minimerer membrantilsmudsning og giver højhastighedskoncentration til selv partikelfyldte opløsninger. Hastigheden af Vivaspin produkter kombineret med lav indre overflade og membranareal tillader overlegen genvinding fra meget fortyndede opløsninger. De Vivaspin 2 tilbyder også fleksibilitet til procesoptimering: man kan direkte pipettere koncentratet fra dødstoplommen (indbygget i bunden af koncentratoren) eller reverse-spin koncentratet ind i genvindingshætten (som kan forsegles til opbevaring). Begge metoder resulterer i næsten total koncentratgenvinding.
- Høj retentatgenvinding> 90 %
- Lodret membrandesign for ultrahurtig koncentration
- Universal rotorkompatibilitet
- Sikker prøvekoncentration på grund af dead-stop volumen
- Praktisk koncentratgenvinding ved pipettering
- Valgfri re-spin for genvinding af koncentrat
- Volumen graduering for nem læsning/overvågning
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale (membran) | Cellulose triacetat |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 100 stk. |
| Type | Centrifugalkoncentrator |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Længde (metrisk) | 126 mm |
| Vis mere |