Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 15R Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4187753 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
Artikelnummer. 10550243
Brand: Sartorius VS15RH01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Funktioner a Hydrosart™ modificeret regenereret cellulosemembran. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugalkoncentratorer er ideelle, når der kræves en ekstrem høj genvindingshastighed og meget lav adsorption, f.eks. applikationer som koncentration og afsaltning af immunglobulinfraktioner. Fås i en række MWCO.
Det seneste medlem af Vivaspin produktfamilie
  • Med alle de unikke funktioner Sartorius Stedim Biotech centrifugalkoncentratorer
  • Konisk bund, 30 x 116 mm rør, der målretter et volumen på 2 til 15 ml
  • Patenteret vertikal tvillingmembran til ekstremt kort koncentrationstid (30 gange på 15 min.)
  • Sikker prøvekoncentration på grund af dead-stop volumen
  • Indeholder Hydrosart™ regenereret cellulosemembran
  • Højeste genvinding ved lav absorption (95-98 %)
  • Meget lille holdup volumen (< 20 μl)
  • Krystalklart hus med volumeninddelinger
Rotorkompatibilitet
  • Designet til at passe ind i rotorer, der kan rumme Falcon 50mL koniske bundrør
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor med BUC 5 skovle og 368327 adaptere
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkel rotor med 356966 adaptere
    • Multifuge 3 SR med 75006445 swing-out rotor med 75006441 skovle og adaptere til Falcon 50 ml koniske bundrør
  • Disse enheder er ikke designet til at passe ind i rotorer, der kun accepterer rundbundede 29 mm x 105 mm rør (f.eks. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • Hvis din rotor kun accepterer 29 mm x 105 mm rundbundede rør, så brug venligst Vivaspin 15, som kan bruges i enten rundbundede eller koniske centrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) Hydrosart
MWCO 10 kDa
Prøvevolumen 15 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 3,87 cm 2
Materiale til hus Polycarbonat
Mængde 12 stk./pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 15 mL
Længde (metrisk) 116 mm