Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 15R Centrifugalkoncentratorer
Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
Beskrivelse
Funktioner a Hydrosart™ modificeret regenereret cellulosemembran. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugalkoncentratorer er ideelle, når der kræves en ekstrem høj genvindingshastighed og meget lav adsorption, f.eks. applikationer som koncentration og afsaltning af immunglobulinfraktioner. Fås i en række MWCO.
Det seneste medlem af Vivaspin produktfamilie
- Med alle de unikke funktioner Sartorius Stedim Biotech centrifugalkoncentratorer
- Konisk bund, 30 x 116 mm rør, der målretter et volumen på 2 til 15 ml
- Patenteret vertikal tvillingmembran til ekstremt kort koncentrationstid (30 gange på 15 min.)
- Sikker prøvekoncentration på grund af dead-stop volumen
- Indeholder Hydrosart™ regenereret cellulosemembran
- Højeste genvinding ved lav absorption (95-98 %)
- Meget lille holdup volumen (< 20 μl)
- Krystalklart hus med volumeninddelinger
- Designet til at passe ind i rotorer, der kan rumme Falcon 50mL koniske bundrør
- Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor med BUC 5 skovle og 368327 adaptere
- Beckman TA-10.250 25° fast vinkel rotor med 356966 adaptere
- Multifuge 3 SR med 75006445 swing-out rotor med 75006441 skovle og adaptere til Falcon 50 ml koniske bundrør
- Disse enheder er ikke designet til at passe ind i rotorer, der kun accepterer rundbundede 29 mm x 105 mm rør (f.eks. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Hvis din rotor kun accepterer 29 mm x 105 mm rundbundede rør, så brug venligst Vivaspin 15, som kan bruges i enten rundbundede eller koniske centrifugerør
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | Hydrosart |
| MWCO | 2 kDa |
| Prøvevolumen | 15 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 3,87 cm 2 |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| Mængde | 12 stk./pakke |
| Vis mere |