Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 15R Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10117294 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde unitSize
10117294 30 kDa 48/pakke Pakke med 48
10550243 10 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
11765815 10 kDa 48/pakke Pakke med 48
10510823 30 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
10050882 5 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
11775815 5 kDa 48/pakke Pakke med 48
11741015 2 kDa 12 stk./pakke Pakke med 12
11735985 2 kDa 48/pakke Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10117294 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS15RH22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 DKK
    4261.26 DKK / Pakke med 48
    Spare 348.74 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Funktioner a Hydrosart™ modificeret regenereret cellulosemembran. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugalkoncentratorer er ideelle, når der kræves en ekstrem høj genvindingshastighed og meget lav adsorption, f.eks. applikationer som koncentration og afsaltning af immunglobulinfraktioner. Fås i en række MWCO.
Det seneste medlem af Vivaspin produktfamilie
  • Med alle de unikke funktioner Sartorius Stedim Biotech centrifugalkoncentratorer
  • Konisk bund, 30 x 116 mm rør, der målretter et volumen på 2 til 15 ml
  • Patenteret vertikal tvillingmembran til ekstremt kort koncentrationstid (30 gange på 15 min.)
  • Sikker prøvekoncentration på grund af dead-stop volumen
  • Indeholder Hydrosart™ regenereret cellulosemembran
  • Højeste genvinding ved lav absorption (95-98 %)
  • Meget lille holdup volumen (< 20 μl)
  • Krystalklart hus med volumeninddelinger
Rotorkompatibilitet
  • Designet til at passe ind i rotorer, der kan rumme Falcon 50mL koniske bundrør
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 swing-out rotor med BUC 5 skovle og 368327 adaptere
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkel rotor med 356966 adaptere
    • Multifuge 3 SR med 75006445 swing-out rotor med 75006441 skovle og adaptere til Falcon 50 ml koniske bundrør
  • Disse enheder er ikke designet til at passe ind i rotorer, der kun accepterer rundbundede 29 mm x 105 mm rør (f.eks. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • Hvis din rotor kun accepterer 29 mm x 105 mm rundbundede rør, så brug venligst Vivaspin 15, som kan bruges i enten rundbundede eller koniske centrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) Hydrosart
MWCO 30 kDa
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 3,87 cm 2
Materiale til hus Polycarbonat
Mængde 48/pakke
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 12.5 mL
Længde (metrisk) 116 mm
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Prøvevolumen 15 mL