Få mere at vide
Sartorius Vivapure™ Q Mini H IEX Spin-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11760855 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.4 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11760855 0.4 mL Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11760855 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VSIX01QH24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brugsklare centrifugalenheder baseret på Sartobind Membran Adsorber-teknologi som deres kromatografimatrix
Vivapure Mini Ion Exchange (IEX) spin-søjler er centrifugale enheder, der indeholder Sartobind Membran Adsorber-teknologi som deres kromatografimatrix. Vivapure IEX spin-søjler gør proteinrensning lige så let som filtrering. Apparaterne er klar til brug og har ingen risiko for at løbe tør. Til mange proteinoprensningsanvendelser kan de erstatte tidskrævende og kedelig søjlekromatografi. Den hurtige 1-2-3 bind-vask-eluerede protokol egner sig især til screeningsapplikationer, hvor mange forskellige prøver behandles parallelt. VIvapure Mini fås i kvartær ammonium (Q) membrankemi.
Typiske anvendelser
  • Prøveforberedelse før 1-D eller 2-D PAGE
  • Oprensningsscouting af et ukendt protein
  • Fjernelse af endotoksiner fra monoklonale antistoffer
  • Fremstilling af hæm-del fra hæm-holdigt protein til funktionel analyse
  • Polering af His-mærkede proteiner
  • Generel proteinoprensning
  • Fjernelse af vaskemiddel fra proteinopløsninger
  • Oprensning af antistoffer fra serum, ascites eller vævskultursupernatant
  • Etablering af en oprensning/foroprensningsprotokol for et givet protein
  • HPLC/FPLC prøveforberedelse
  • Oprensning af membranbundne proteiner
  • Hurtige centrifugalsøjler
  • Nem og klar til brug
  • Bindingskapacitet 1 mg op til 4 mg protein
  • Ideel til parallel behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 240μ L
Kapacitet (metrisk) 0.4 mL
Materiale Polypropylen
Porestørrelse 3 til 5μ m
Support Type Stabiliseret regenereret cellulose
Mængde 24/Pk.
Til brug med (applikation) Prøvefraktionering, rensningstilstandsscouting, rensning i lille skala
Type Spin-kolonne
Prøvevolumen 24 x 0.5 mL
Ligand type Kvartær ammonium
Tilstrækkelig til Proteinrensning
Kolonnetype Ion Exchange Spin Column