Beskrivelse
Vivapure Maxi Ion Exchange (IEX) spin-søjler er centrifugale enheder, der indeholder Sartobind Membran Adsorber-teknologi som deres kromatografimatrix. Vivapure IEX spin-søjler gør proteinrensning lige så let som filtrering. Apparaterne er klar til brug og har ingen risiko for at løbe tør. Til mange proteinoprensningsanvendelser kan de erstatte tidskrævende og kedelig søjlekromatografi. Den hurtige 1-2-3 bind-vask-eluerede protokol egner sig især til screeningsapplikationer, hvor mange forskellige prøver behandles parallelt. VIvapure Maxi fås i kvartær ammonium (Q) membrankemi.
Typiske anvendelser
- Prøveforberedelse før 1-D eller 2-D PAGE
- Oprensningsscouting af et ukendt protein
- Fjernelse af endotoksiner fra monoklonale antistoffer
- Fremstilling af hæm-del fra hæm-holdigt protein til funktionel analyse
- Polering af His-mærkede proteiner
- Generel proteinoprensning
- Fjernelse af vaskemiddel fra proteinopløsninger
- Oprensning af antistoffer fra serum, ascites eller vævskultursupernatant
- Etablering af en oprensning/foroprensningsprotokol for et givet protein
- HPLC/FPLC prøveforberedelse
- Oprensning af membranbundne proteiner
- Hurtige centrifugalsøjler
- Nem og klar til brug
- Bindingskapacitet 1 mg op til 4 mg protein
- Ideel til parallel behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 2700μ L |
| Kapacitet (metrisk) | 19 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Porestørrelse | 3 til 5μ m |
| Support Type | Stabiliseret regenereret cellulose |
| Mængde | 8/Pk. |
| Til brug med (applikation) | Storskala prøvefraktionering, et-trins proteinoprensning/-koncentration, polering af His-mærket protein |
| Type | Spin-kolonne |
| Prøvevolumen | 8 x 20 mL |
| Ligand type | Kvartær ammonium |
| Vis mere |