Få mere at vide
Sartorius Vivapure™ LentiSELECT 500 oprensnings- og koncentrationssæt
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
Vivapure™ LentiSELECT 500 er optimalt egnet til VSV-G pseudotype-lentivirusoprensning fra op til 500 ml cellekultur og indeholder alle reagenser og enheder, der er nødvendige for at rense op til 2-5 x 109 infektiøse partikler.
Hele oprensningsproceduren betjenes ganske enkelt af en laboratoriepumpe, hvilket minimerer praktisk tid. I modsætning til konventionelle oprensningsmetoder som ultracentrifugering, Vivapure LentiSELECT 500 tilbyder en hurtig og enkel løsning til oprensning af VSV-G pseudotype lentivirus, hvilket gør dyrt oprensningsudstyr som ultracentrifuger overflødigt.
Typisk vil en 500 ml cellekultur, der er oprenset ved hjælp af denne metode, for en vektor med normalt udbytte give op til 2-5 x 109 infektiøse partikler i 1 ml (samlet volumen 1 ml).
- Hurtig
- Ikke giftig
- Bedre renhed end pelletering ved ultracentrifugering
- Praktisk
- Omkostningseffektiv
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvestørrelse | 500 ml Lentivirus |
| Oprensningsmål | 40 til 1000 ml cellekulturer |
| Til brug med (applikation) | VSV-G pseudotypede lentivirale vektorer |