Få mere at vide
Sartorius Vivapure™ LentiSELECT 40 oprensnings- og koncentrationssæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11720865 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Prøvestørrelse:
4 x 40 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Prøvestørrelse Pakningsstørrelse
11720865 4 x 40 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11720865 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VSLVPQ040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6750.00 DKK
    6238.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 511.10 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Hurtig rensning af op til 8 x 10 8 virale partikler
Vivapure LentiSELECT 40 er optimalt egnet til lentivirusoprensning fra op til 40 ml cellekultur og indeholder alle nødvendige komponenter til fire oprensninger. Op til 8 x 108 virale partikler genvindes på mindre end en time. I modsætning til traditionelle ultracentrifugeringsmetoder, virusoprensning med Vivapure LentiSELECT er hurtigt og enkelt uden krav om dyrt udstyr som en ultracentrifuge. Derudover fører denne kromatografiske procedure til rene virusprøver i modsætning til den rå ultracentrifugepellet for at opnå højere reproducerbarhed og øget genoverførselseffektivitet.
  • Hurtig
  • Ikke giftig
  • Bedre renhed end pelletering ved ultracentrifugering
  • Praktisk
  • Omkostningseffektiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Prøvestørrelse 4 x 40 mL
Oprensningsmål 40 til 1000 ml cellekulturer
Til brug med (applikation) VSV-G pseudotypede lentivirale vektorer