Få mere at vide
Sartorius Vivapure™ AdenoPACK 20 sæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10257712 Shop alle Sartorius produkter
:
AdenoPACK 20
Artikelnummer. 10257712
Brand: Sartorius VSAVPQ020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det optimale sæt til konstruktionsscreening
Vivapure AdenoPACK 20 er det lille skalasæt i AdenoPACK-serien, der renser op til 1 x 10 12 virale partikler fra 20 ml cellekultur. Især når det kommer til at teste nye konstruktioner, er parallelle og hurtige oprensninger af forskellige adenovira afgørende. Dette kit tillader hurtig, enkel og overkommelig spinsøjlebaseret oprensning af 6 forskellige prøver parallelt og bygger bro over et hul i CsCl-densitetsgradientmetoden - for første gang kan adenovirus effektivt oprenses fra mindre end 100 ml cellekulturvolumen.
  • Spin kolonne baseret sæt
  • Nem og hurtig parallel rensning af flere prøver
  • Virusrensning baseret på membranadsorberteknologi
  • Højhastighedsproces afsluttet på cirka 1 time
  • Fremragende viral adgang giver kvantitative genopretninger
  • I stand til at behandle 6 x 20mL cellekultur
  • Genvinder 1 x 10 11 til 10 12 virale partikler fra 20 ml cellekultur
For en vektor med normalt udbytte giver 1 x 15 cm kulturplade renset ved hjælp af denne metode op til 1 x 1012 virale partikler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Endotoksin koncentration <0,025 EU/ml
Prøvestørrelse 20 ml adenovirus-supernatanter
Indhold og opbevaring -20°C