Få mere at vide
Sartorius Vivapure™ AdenoPACK 100 sæt
Product Code. 10574893 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Endotoksin koncentration:
<0,025 EU/ml
Unit Size:
Hver
Product Code. Endotoksin koncentration Unit Size
10574893 <0,025 EU/ml Hver
1 options
Product Code. 10574893 Supplier Sartorius Supplier No. VSAVPQ101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6040.00 DKK
    5582.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 457.83 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Hurtig oprensning af op til 1 x 10 13 virale partikler
Virale partikler Vivapure AdenoPACK 100 er optimalt egnet til adenovirusoprensning fra op til 200 ml cellekultur til in vitro transfektion. Dette fleksible kit indeholder to AdenoPACK 100 enheder, som enten kan bruges i tandem til oprensning af op til 200 ml cellekultursupernatant eller individuelt til oprensning af virus fra op til 60 ml cellekultur. Oprensningen udføres manuelt med en sprøjte, der eventuelt er fastgjort til en laboratoriestand. For endnu mere bekvemmelighed er der dog protokoller til valgfrit at køre virusoprensningen med en peristaltisk pumpe eller med en infusionspumpe, i tillæg til detaljerede instruktioner for en manuel betjening, der følger med sættet. Det nødvendige tilbehør til driften med en pumpe leveres som individuelle produkter.
Højhastighedsproces: afsluttet på 2 timer
Høje virusgendannelser
Praktisk, nem at bruge
Til behandling af 20-200 ml cellesupernatanter
  • Højhastighedsproces: afsluttet på 2 timer Høj virusgendannelse Praktisk, nem at bruge Til behandling af 20-200 ml cellesupernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Endotoksin koncentration <0,025 EU/ml
Prøvestørrelse 20 til 200 ml adenovirus-supernatanter
Indhold og opbevaring -20°C