Få mere at vide
Sartorius Vivaflow™ 50R Crossflow Kasetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4710701 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15983030
Brand: Sartorius VF05H4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Trykindikator, flowbegrænser og størrelse 16 PVC peristaltiske slanger og fittings
Unikke, Plug and Play-laboratorie-crossflow-enheder til at koncentrere prøver som virus og antistoffer
  • Genanvendelig enhed med lav-binding Hydrosart™ (modificeret regenereret cellulose) membran
  • Til koncentrering af op til 1L prøver
  • Aktivt membranareal pr. enhed er 50 cm 2
  • En enhed leveres med alt nødvendigt tilbehør til at køre enheden med laboratoriepumpe og størrelse 16 pumpehoved
  • For at fremskynde koncentrationen kan to kassetter køres samtidigt
  • Akryl hovedhus og flowkanal
  • Polypropylen membranstøtte
  • Nylon fittings og PVC-rør
  • Kompatibel med 1M NaOH til rengøring og depyrogenering
  • Høj flowhastighed og genvinding
  • L x B x H: 100 x 24 x 100 mm
  • Pumpeflowhastighed: 200 til 400 ml/min
  • Maksimalt tryk: 45psi
  • Maksimal temperatur: 60 °C
  • Antistof/rekombinant proteinkoncentration/diafiltrering i biofarmaforskning
  • Koncentration af små produktionspartier af proteiner til diagnostiske formål
  • Koncentration af vira fra cellekultursupernatanter eller af miljøprøver
  • Koncentration af nanopartikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Ultrafiltrering
Format Kassette
Til brug med (udstyr) Labscale TFF system
Materiale Akryl
Materiale (membran) Cellulose
MWCO 100 kDa
Prøvevolumen 1 L
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Koncentrerer vira og antistoffer
Inkluderer Trykindikator, flowbegrænser og størrelse 16 PVC peristaltiske slanger og fittings
Prøvetype Protein, virus, nanopartikler
Type Crossflow kassette
Volumen (metrisk) 1 L