Description
Includes
Trykindikator, flowbegrænser og størrelse 16 PVC peristaltiske slanger og fittings
- Genanvendelig enhed med lav-binding Hydrosart™ (modificeret regenereret cellulose) membran
- Til koncentrering af op til 1L prøver
- Aktivt membranareal pr. enhed er 50 cm 2
- En enhed leveres med alt nødvendigt tilbehør til at køre enheden med laboratoriepumpe og størrelse 16 pumpehoved
- For at fremskynde koncentrationen kan to kassetter køres samtidigt
- Akryl hovedhus og flowkanal
- Polypropylen membranstøtte
- Nylon fittings og PVC-rør
- Kompatibel med 1M NaOH til rengøring og depyrogenering
- Høj flowhastighed og genvinding
- L x B x H: 100 x 24 x 100 mm
- Pumpeflowhastighed: 200 til 400 ml/min
- Maksimalt tryk: 45psi
- Maksimal temperatur: 60 °C
- Antistof/rekombinant proteinkoncentration/diafiltrering i biofarmaforskning
- Koncentration af små produktionspartier af proteiner til diagnostiske formål
- Koncentration af vira fra cellekultursupernatanter eller af miljøprøver
- Koncentration af nanopartikler
Specifications
Specifications
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Format | Kassette |
| Materiale | Akryl |
| Materiale (membran) | Cellulose |
| MWCO | 100 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Koncentrerer vira og antistoffer |
| Inkluderer | Trykindikator, flowbegrænser og størrelse 16 PVC peristaltiske slanger og fittings |
| Prøvetype | Protein, virus, nanopartikler |
| Type | Crossflow kassette |
| Show More |