Få mere at vide
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-koncentrator
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
Vivacon 2 er centrifugalanordninger til DNA-koncentration og bufferudvekslingsapplikationer for prøver op til 2 ml. For optimal ydeevne med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver, Vivacon 2 er udstyret med patenteret Hydrosart™ regenererede cellulosemembraner med ekstremt lave uspecifikke bindingsegenskaber og høj flux. Høj gendannelse og fremragende reproducerbarhed er parret med bekvemmelighed, der tilbydes af volumen graduering og molekylvægt cut-offs trykt på individuelle enheder. Vivacon 2 har et horisontalt membrandesign, der er optimalt til DNA-fraktionering (primerfjernelse) samt proteinfraktionering (peptidfjernelse). Muligheden for omvendt centrifugering efter prøvebehandling sikrer fuldstændig koncentratgenvinding, hvilket er særligt vigtigt, når der arbejdes med lave prøvekoncentrationer.
- Praktisk håndtering i fastvinklede rotorer
- Lavt bindende materiale
- Mulighed for omvendt spin
- Graduation og MWCO printet på enhed
- Komplet og meget reproducerbar koncentratgenvinding
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 50ng/mL |
| Koncentrationstid | 60 min. |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (membran) | Cellulose |
| MWCO | 10 kDa |
| Prøvevolumen | 2 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 0,95 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | DNA-koncentration, afsaltning, bufferudveksling, fraktionering |
| Vis mere |