Få mere at vide
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11736355 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Mængde:
100 pakke
25 stk
500 pakke
500 pakker
Produktlinje:
Hydrosart
Vivacon 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 500
Artikelnummer. 11736355
Brand: Sartorius VN02H22
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugalenheder til hurtig DNA-koncentration og bufferudveksling af 2 ml prøver
Vivacon 2 er centrifugalanordninger til DNA-koncentration og bufferudvekslingsapplikationer for prøver op til 2 ml. For optimal ydeevne med meget fortyndede prøver, f.eks. retsmedicinske prøver, Vivacon 2 er udstyret med patenteret Hydrosart™ regenererede cellulosemembraner med ekstremt lave uspecifikke bindingsegenskaber og høj flux. Høj gendannelse og fremragende reproducerbarhed er parret med bekvemmelighed, der tilbydes af volumen graduering og molekylvægt cut-offs trykt på individuelle enheder. Vivacon 2 har et horisontalt membrandesign, der er optimalt til DNA-fraktionering (primerfjernelse) samt proteinfraktionering (peptidfjernelse). Muligheden for omvendt centrifugering efter prøvebehandling sikrer fuldstændig koncentratgenvinding, hvilket er særligt vigtigt, når der arbejdes med lave prøvekoncentrationer.
  • Praktisk håndtering i fastvinklede rotorer
  • Lavt bindende materiale
  • Mulighed for omvendt spin
  • Graduation og MWCO printet på enhed
  • Komplet og meget reproducerbar koncentratgenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 60 min.
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) Cellulose
MWCO 30 kDa
Prøvevolumen 2 mL
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 0,95 cm 2
Til brug med (applikation) DNA-koncentration, afsaltning, bufferudveksling, fraktionering
Maks. Kraft 2500xG
Produktlinje Hydrosart
Mængde 100 pakke
Prøvetype DNA, peptid
Type DNA koncentrator
Volumen (metrisk) 2 mL
Lydstyrke (metrisk) Hold op 10μ L
Dimensioner (L x B) 4,92 x 0,62 tommer. (12,5 x 1,6 cm)
Længde (engelsk) 4,92 tommer.
Længde (engelsk) Ryg Spin 4,52 tommer.
Længde (metrisk) 12.5 cm
Længde (metrisk) Rygspind 11.5 cm
Bredde (engelsk) 0,62 tommer.
Bredde (metrisk) 1.6 cm