Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 100 engangs ultrafiltreringsenheder
Artikelnummer. 10076871 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
10 stk.
2 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde unitSize
10076871 0,2 μm 2 pakker Pakke med 2
10489321 10 kDa 2 pakker Pakke med 2
10751733 10 kDa 10 stk. Pakke med 10
10275901 30 kDa 10 stk. Pakke med 10
10066861 5 kDa 10 stk. Pakke med 10
10154141 30 kDa 2 pakker Pakke med 2
10194091 5 kDa 2 pakker Pakke med 2
10757632 50 kDa 2 pakker Pakke med 2
10757822 50 kDa 10 stk. Pakke med 10
10409711 100 kDa 2 pakker Pakke med 2
10552692 100 kDa 10 stk. Pakke med 10
10194281 300 kDa 2 pakker Pakke med 2
10066871 300 kDa 10 stk. Pakke med 10
10302222 1.000 kDa 10 stk. Pakke med 10
10290242 0,2μ m 10 stk. Pakke med 10
10619161 1.000 kDa 2 pakker Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10076871 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VC1071
Vivaspin™ 100 har den højeste kapacitet af enhver centrifugal ultrafiltreringsenhed, for nem og bekvem håndtering af større prøvevolumener.
  • For the concentration of samples up to 98 mL
    • Can be used either in a centrifuge or for pressure filtration
  • Combines the ease of use of centrifugal devices with the flexibility and control provided by pressurized ultrafiltration cells
  • Easy to assemble
    • Requires no tubing connections or stirring mechanisms
    • Can be adapted to equipment availability or to specific user preferences
  • For convenience, the units are simply spun in a large capacity centrifuge (carriers accepting 250 mL bottles)
  • For better process control, gas pressure can be combined with gentle orbital shaking
  • For highest simplicity of use with minimum equipment requirements, the device is pressurized and then left standing on a bench top or in a refrigerator
  • The concentrator features a vertical membrane that minimizes fouling, while the built-in deadstop of 350 μL will prevent concentration to dryness.
Features:
  • Easy to handle
  • High flux PES membrane
  • Vertical twin membrane for ultra-fast concentration
  • High retentate recovery (90%)
  • Total process flexibility
  • Compatible with swing out rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Single-use
Filtertype Ultrafiltration
Materiale (membran) PES
MWCO 0,2 μm
Porestørrelse 0.2 μm
Prøvevolumen 100 mL
Sterilitet Non-sterile
Mængde 2 pakker
Type Centrifugal Concentrator
Volumen (metrisk) 98 mL