Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 100 engangs ultrafiltreringsenheder
Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
10 stk.
2 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til koncentration af prøver op til 98 ml
- Kan bruges enten i en centrifuge eller til trykfiltrering
- Kombinerer brugervenligheden af centrifugalenheder med fleksibiliteten og kontrollen fra tryksatte ultrafiltreringsceller
- Nem at samle
- Kræver ingen slangeforbindelser eller omrøringsmekanismer
- Kan tilpasses til tilgængelighed af udstyr eller til specifikke brugerpræferencer
- For nemheds skyld centrifugeres enhederne ganske enkelt i en centrifuge med stor kapacitet (bærere, der accepterer 250 ml flasker)
- For bedre processtyring kan gastrykket kombineres med blid omrøringsrystning
- For størst mulig enkelhed i brug med minimumskrav til udstyr sættes enheden under tryk og efterlades derefter stående på en bænk eller i et køleskab
- Koncentratoren har en lodret membran, der minimerer tilsmudsning, mens det indbyggede dødstop på 350μ L vil forhindre koncentration til tørhed.
Funktioner:
- Let at håndtere
- PES-membran med høj flux
- Lodret tvillingmembran for ultrahurtig koncentration
- Høj retentatgenvinding (90 %)
- Total procesfleksibilitet
- Kompatibel med swing-out rotorer
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Prøvevolumen | 100 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 10 stk. |
| Type | Centrifugalkoncentrator |
| Volumen (metrisk) | 98 mL |