Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 100 engangs ultrafiltreringsenheder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10489321 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
10 stk.
2 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde unitSize
10489321 10 kDa 2 pakker Pakke med 2
10751733 10 kDa 10 stk. Pakke med 10
10275901 30 kDa 10 stk. Pakke med 10
10066861 5 kDa 10 stk. Pakke med 10
10154141 30 kDa 2 pakker Pakke med 2
10194091 5 kDa 2 pakker Pakke med 2
10757632 50 kDa 2 pakker Pakke med 2
10757822 50 kDa 10 stk. Pakke med 10
10409711 100 kDa 2 pakker Pakke med 2
10552692 100 kDa 10 stk. Pakke med 10
10194281 300 kDa 2 pakker Pakke med 2
10066871 300 kDa 10 stk. Pakke med 10
10076871 0,2 μm 2 pakker Pakke med 2
10302222 1.000 kDa 10 stk. Pakke med 10
10290242 0,2μ m 10 stk. Pakke med 10
10619161 1.000 kDa 2 pakker Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10489321 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VC1001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vivaspin™ 100 har den højeste kapacitet af enhver centrifugal ultrafiltreringsenhed, for nem og bekvem håndtering af større prøvevolumener.
  • Til koncentration af prøver op til 98 ml
    • Kan bruges enten i en centrifuge eller til trykfiltrering
  • Kombinerer brugervenligheden af centrifugalenheder med fleksibiliteten og kontrollen fra tryksatte ultrafiltreringsceller
  • Nem at samle
    • Kræver ingen slangeforbindelser eller omrøringsmekanismer
    • Kan tilpasses til tilgængelighed af udstyr eller til specifikke brugerpræferencer
  • For nemheds skyld centrifugeres enhederne ganske enkelt i en centrifuge med stor kapacitet (bærere, der accepterer 250 ml flasker)
  • For bedre processtyring kan gastrykket kombineres med blid omrøringsrystning
  • For størst mulig enkelhed i brug med minimumskrav til udstyr sættes enheden under tryk og efterlades derefter stående på en bænk eller i et køleskab
  • Koncentratoren har en lodret membran, der minimerer tilsmudsning, mens det indbyggede dødstop på 350μ L vil forhindre koncentration til tørhed.
Funktioner:
  • Let at håndtere
  • PES-membran med høj flux
  • Lodret tvillingmembran for ultrahurtig koncentration
  • Høj retentatgenvinding (90 %)
  • Total procesfleksibilitet
  • Kompatibel med swing-out rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Prøvevolumen 100 mL
Sterilitet Ikke steril
Maks. Kraft 5 bar
Mængde 2 pakker
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 20 til 100 ml
Bredde (metrisk) 62 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.