Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 100 engangs ultrafiltreringsenheder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10302222 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2μ m
0.2 μm
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
10 Pk.
2 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 10302222
Brand: Sartorius VC1062
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vivaspin™ 100 har den højeste kapacitet af enhver centrifugal ultrafiltreringsenhed, for nem og bekvem håndtering af større prøvevolumener.
  • Til koncentration af prøver op til 98 ml
    • Kan bruges enten i en centrifuge eller til trykfiltrering
  • Kombinerer brugervenligheden af centrifugalenheder med fleksibiliteten og kontrollen fra tryksatte ultrafiltreringsceller
  • Nem at samle
    • Kræver ingen slangeforbindelser eller omrøringsmekanismer
    • Kan tilpasses til tilgængelighed af udstyr eller til specifikke brugerpræferencer
  • For nemheds skyld centrifugeres enhederne ganske enkelt i en centrifuge med stor kapacitet (bærere, der accepterer 250 ml flasker)
  • For bedre processtyring kan gastrykket kombineres med blid omrøringsrystning
  • For størst mulig enkelhed i brug med minimumskrav til udstyr sættes enheden under tryk og efterlades derefter stående på en bænk eller i et køleskab
  • Koncentratoren har en lodret membran, der minimerer tilsmudsning, mens det indbyggede dødstop på 350μ L vil forhindre koncentration til tørhed.
Funktioner:
  • Let at håndtere
  • PES-membran med høj flux
  • Lodret tvillingmembran for ultrahurtig koncentration
  • Høj retentatgenvinding (90 %)
  • Total procesfleksibilitet
  • Kompatibel med swing-out rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 1.000 kDa
Prøvevolumen 100 mL
Sterilitet Ikke steril
Mængde 10 Pk.
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 98 mL