Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ 100 engangs ultrafiltreringsenheder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10194091 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
0,2μ m
0.2 μm
1.000 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
10 Pk.
2 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 10194091
Brand: Sartorius VC1011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vivaspin™ 100 har den højeste kapacitet af enhver centrifugal ultrafiltreringsenhed, for nem og bekvem håndtering af større prøvevolumener.
  • Til koncentration af prøver op til 98 ml
    • Kan bruges enten i en centrifuge eller til trykfiltrering
  • Kombinerer brugervenligheden af centrifugalenheder med fleksibiliteten og kontrollen fra tryksatte ultrafiltreringsceller
  • Nem at samle
    • Kræver ingen slangeforbindelser eller omrøringsmekanismer
    • Kan tilpasses til tilgængelighed af udstyr eller til specifikke brugerpræferencer
  • For nemheds skyld centrifugeres enhederne ganske enkelt i en centrifuge med stor kapacitet (bærere, der accepterer 250 ml flasker)
  • For bedre processtyring kan gastrykket kombineres med blid omrøringsrystning
  • For størst mulig enkelhed i brug med minimumskrav til udstyr sættes enheden under tryk og efterlades derefter stående på en bænk eller i et køleskab
  • Koncentratoren har en lodret membran, der minimerer tilsmudsning, mens det indbyggede dødstop på 350μ L vil forhindre koncentration til tørhed.
Funktioner:
  • Let at håndtere
  • PES-membran med høj flux
  • Lodret tvillingmembran for ultrahurtig koncentration
  • Høj retentatgenvinding (90 %)
  • Total procesfleksibilitet
  • Kompatibel med swing-out rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Prøvevolumen 100 mL
Sterilitet Ikke steril
Mængde 2 Pk.
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 98 mL