Få mere at vide
Sartorius Traditionelle vakuumpumper
Artikelnummer. 16383066 Shop alle Sartorius produkter
Dybde (metrisk):
18.7 cm
22.5 cm
Elektriske krav:
110 V 60 Hz
220 V 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16383066
Brand: Sartorius 16612
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren membranpumper med lavt støjniveau, olie- og vedligeholdelsesfrie og er et pålideligt vakuum
De Microsart™ e.jet vakuumlaboratoriepumpe er designet til at skabe tilstrækkeligt vakuum til filtrering og i modsætning til traditionelle vakuumpumper tillader den samtidig overførsel af den filtrerede væske til affald. De Microsart™ e.jet Transfer Pump er ideel til prøvefiltrering i mikrobiologi, der opnår et transmembrantryk under 700 mbar i overensstemmelse med ISO 8199 (Vandkvalitet - Generel vejledning om optælling af mikroorganismer efter kultur). Konstante flowhastigheder og et defineret maksimalt vakuum garanterer jævn og pålidelig filtrering. De Microsart™ e.jet Transfer Pump reducerer betjeningskompleksiteten i høj grad og er et ideelt tilbehør til 3-grenet og 1-grenet manifold.
De Microsart™ e.jet er designet til at pumpe både gas og væsker, hvilket betyder ingen tab af effektivitet eller funktionsfejl fra vand, der suges ind i pumpehovedet. Vakuumpumpe serien Microsart™ maxi.vac og Microsart™ mini.vac leverer opdateret teknologi til daglig brug i det mikrobiologiske laboratoriemiljø. Det er elektriske neoprenmembranpumper og derfor olie- og vedligeholdelsesfrie med et lavt støjniveau. Vakuumet produceret af disse pumper er styret og kan nemt justeres til dine specifikationer. Således koncentreres følsomme celler (f.eks. bakterier) på overfladen af et membranfilter under bedre forhold, hvilket resulterer i nedsat dødelighed af cellerne, højere restitutionshastigheder og kortere inkubationstider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 13 mbar
Elektriske krav 220 V 50 Hz
Dimensioner (L x B x H) 13,3 x 9,8 x 8,9 tommer. (338 x 250 x 225 mm)
Dybde (metrisk) 22.5 cm
Watt 120 w
Vægt (engelsk) 21.6 lb.
Vægt (metrisk) 9.8 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Flowhastighed 26 l/min.
Til brug med Combisart
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 8,9''
Samlet højde (metrisk) 25 cm
Samlet længde (engelsk) 13,3 tommer
Samlet længde (metrisk) 338 mm
Samlet bredde (engelsk) 13,3 tommer
Samlet bredde (metrisk) 250 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Applikationer Multiple filtrering kører med multibranch manifold til mikrobiel optælling
Spænding 220 V