Få mere at vide
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11730975 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Sterisart NF gamma; Hun Luer Lock-forbindelse
Artikelnummer.
11730975 Sterisart NF gamma; Hun Luer Lock-forbindelse
1 options
Artikelnummer. 11730975 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16478GBD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5120.00 DKK
    4544.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 575.12 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Giver fuldstændigt lukket systemsterilitetstest af lægemidler, åbne beholdere, lukkede beholdere, fyldte sprøjter, pulvere og medicinsk udstyr. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System er optimalt til brug med isolatorer.
Internationale farmakopéer kræver fuldstændig sterilitet af farmaceutiske produkter, der sprøjtes ind i blodbanen, eller som på anden måde kommer ind i kroppen under hudoverfladen. Som producent af sådanne produkter er du forpligtet til at fremlægge bevis for sterilitet af den endelige produktbatch. Sterisart™ NF er et fuldstændigt lukket system til sterilitetstest af farmaceutiske produkter. Den er baseret på membranfiltermetoden, men den eliminerer proceduren med at manipulere filtrene. Herved elimineres hovedrisikoen for en sekundær kontaminering og falske positive resultater. En peristaltisk pumpe overfører prøven til filtreringsenhederne, og efter skylning fyldes filtreringsenhederne med medier og bruges til inkubation af filtrene uden kontakt med miljøet.
  • pålidelig Sartochem™ membran
  • høj tilbageholdelse af mikrober
  • lav adsorption
  • høj mekanisk stabilitet
  • præinstallerede farvekodede rørklemmer
  • letlæselige graduerede karakterer
  • brugervenlig (flere praktiske adaptere tilgængelige)
  • identifikation af produkt-/partinummer
  • gasuigennemtrængelig emballage til beskyttelse mod steriliseringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 0,45μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 15.7 cm
Til brug med (applikation) Sterilitetstest
Inkluderer Hun-luer-låseforbindelse
Maks. Tryk 3 bar ved 20 °C
Prøvetype Medicinsk udstyr
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Temperatur (engelsk) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Maks 50 °C
Volumen (engelsk) 4 oz.
Volumen (metrisk) 120 mL
Lukketype Ingen næseskillevæg