Beskrivelse
Internationale farmakopier kræver fuldstændig sterilitet af de farmaceutiske produkter, der injiceres i blodbanen eller på anden måde trænger ind under huden. Som producent af sådanne produkter skal du fremvise bevis for steriliteten af det endelige produktbatch. Sterisart™ NF er et fuldstændigt lukket system til sterilitetstest af farmaceutiske produkter. Den er baseret på membranfiltermetoden, men eliminerer proceduren med at manipulere filtrene. Dermed elimineres hovedrisikoen for sekundær forurening og falsk positive resultater. En peristaltisk pumpe overfører prøven til filtreringsenhederne, og efter spolning fyldes filtreringsenhederne med medie og bruges til inkubation af filtrene uden kontakt med omgivelserne.
- Pålidelig Sartochem™ membran
- høj retentioner af mikrober
- lav adsorption
- høj mekanisk stabilitet
- Forudinstallerede farvekodede rørklemmer
- Letlæselige graduerede karakterer
- brugervenligt (flere praktiske adaptere tilgængelige)
- produkt-/partinummeridentifikation
- Gasimpermeabel emballage til beskyttelse mod sterilisanter
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 15.7 cm |
| Til brug med (applikation) | Sterilitetstest |
| Inkluderer | Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret |
| Maks. Tryk | 3 bar ved 20 °C |
| Prøvetype | Væsker |
| Steriliseringsmetode | EtO |
| Temperatur (engelsk) Max. | 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 50 °C |
| Vis mere |