Få mere at vide
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11760965 Shop alle Sartorius produkter
Steriliseringsmetode:
EtO
Gamma-bestråling
Prøvesammensætning:
Fluidics (Fluidik)
Letopløselige pulvere
Væsker
Inkluderer:
Lang dobbeltnålespids, steril ventileret
Lang nål og beskyttelsesplade, steril udluftningsnål og med adskilt stik til steril prøvetagning fra Sterisart beholdere under inkubation
Sterisart NF gamma Septum med adapter til forfyldte sprøjter og dualneedle metalspids, sterilt ventileret og med en opdelt forbindelse til steril prøveudtagning fra Sterisart beholdere under inkubation
Sterisart NF gamma Septum med kort metalspids med to nåle, sterilt udluftet og med opdelt forbindelse til steril prøveudtagning fra beholdere under inkubation
Sterisart NF gamma Septum med to dobbeltnålede metalspidser af forskellig længde, den ene er sterilventileret og med en adskilt forbindelse til steril prøveudtagning fra Sterisart┬«-beholdere under inkubation
Sterisart NF gamma med adapter til fyldte sprøjter og dual-nål metal spids, sprøjter med og uden nålesteril ventileret
Sterisart NF gamma med hun Luer Lock-stik
Sterisart NF gamma med kort metalspids med to nåle, sterilt udluftet
Sterisart NF gamma med lang metalspids med to nåle, sterilt udluftet
Sterisart NF gamma med lang metalspids med to nåle, sterilt ventileret og med opdelt forbindelse til steril prøveudtagning fra Sterisart beholdere under inkubation
Sterisart NF gamma med lang nål (sideåbning, med solid spids spids, ikke-kerner), beskyttelsesplade, steril udluftningsnål
Sterisart NF gamma med lang nål og beskyttelsesplade, steril udluftningsnål
Sterisart NF gamma med luer eller Luer Lock-stik, lang nål og steril udluftningsnål
Sterisart NF gamma med to dual-nåle metal pigge af forskellig længde, den ene er sterilt udluftet
Sterisart NF gammarørsystem med to dual-nåle metal pigge af forskellig længde
Mulighed for prøveudtagning:
Ingen Septum
Ingen skillevæg
Septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11760965
Brand: Sartorius 16469GSD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fuldstændigt lukket systemsterilitetstest af lægemidler, åbne beholdere, lukkede beholdere, fyldte sprøjter, pulvere og medicinsk udstyr. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System er optimalt til brug med isolatorer.
Internationale farmakopéer kræver fuldstændig sterilitet af farmaceutiske produkter, der sprøjtes ind i blodbanen, eller som på anden måde kommer ind i kroppen under hudoverfladen. Som producent af sådanne produkter er du forpligtet til at fremlægge bevis for sterilitet af den endelige produktbatch. Sterisart™ NF er et fuldstændigt lukket system til sterilitetstest af farmaceutiske produkter. Den er baseret på membranfiltermetoden, men den eliminerer proceduren med at manipulere filtrene. Herved elimineres hovedrisikoen for en sekundær kontaminering og falske positive resultater. En peristaltisk pumpe overfører prøven til filtreringsenhederne, og efter skylning fyldes filtreringsenhederne med medier og bruges til inkubation af filtrene uden kontakt med miljøet.
  • pålidelig Sartochem™ membran
  • høj tilbageholdelse af mikrober
  • lav adsorption
  • høj mekanisk stabilitet
  • præinstallerede farvekodede rørklemmer
  • letlæselige graduerede karakterer
  • brugervenlig (flere praktiske adaptere tilgængelige)
  • identifikation af produkt-/partinummer
  • gasuigennemtrængelig emballage til beskyttelse mod steriliseringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Til brug med (applikation) Sterilitetstest
Til brug med (udstyr) Sprøjter
Model- Sterisart Forbrugsvarer
Temperatur (engelsk) 122 °F
Temperatur (metrisk) 50 °C
Filtreringsområde 15.7 cm
Inkluderer Sterisart NF gamma Septum med adapter til forfyldte sprøjter og dualneedle metalspids, sterilt ventileret og med en opdelt forbindelse til steril prøveudtagning fra Sterisart beholdere under inkubation
Porestørrelse 0,45μ m
Driftstryk 3 bar ved 20 °C
Prøvetype Forfyldte sprøjter
Prøvesammensætning Væsker
Mulighed for prøveudtagning Septum
Steriliseringsmetode Gamma-bestråling