Få mere at vide
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11730965 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Steriliseringsmetode:
EtO
Gammabestråling
Inkluderer:
Hun-luer-låseforbindelse
Kort dobbeltnålespids, steril ventileret, med skilleskillevæg
Kort dobbeltnålet spike, steril ventileret
Lang dobbeltnålespids, steril ventileret, næseskillevæg
Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret
Lang nål, by-packed steril ventilationsnål
Lang nål, sideåbning med solid spids spids
Lang nål, steril udluftningsnål, næseskillevæg
Luer (Lock) forbindelse, by-packed long needle, steril ventilation
Rørsystem med to dobbeltnålede metalpigge af forskellig længde
To dobbeltnålede pigge af forskellig længde, sterile ventilerede
To pigge med to nåle af forskellig længde, den ene steril ventileret med septum
Universal Luer-adapter, lang dobbeltnåle-spike, steril ventil, septum
Universal Luer-adapter, lang dobbeltnålespids, steril ventileret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steriliseringsmetode Inkluderer Pakningsstørrelse
11730965 Gammabestråling Lang nål, steril udluftningsnål, næseskillevæg Pakke med 10
10687683 EtO Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret Pakke med 10
11700965 Gammabestråling Lang dobbeltnålespids, steril ventileret, næseskillevæg Pakke med 10
11790955 Gammabestråling Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret Pakke med 10
11720965 Gammabestråling Lang nål, by-packed steril ventilationsnål Pakke med 10
11740965 Gammabestråling Luer (Lock) forbindelse, by-packed long needle, steril ventilation Pakke med 10
11730975 Gammabestråling Hun-luer-låseforbindelse Pakke med 10
11750965 Gammabestråling Universal Luer-adapter, lang dobbeltnålespids, steril ventileret Pakke med 10
11770965 Gammabestråling Rørsystem med to dobbeltnålede metalpigge af forskellig længde Pakke med 10
11720975 Gammabestråling Lang nål, sideåbning med solid spids spids Pakke med 10
11790965 Gammabestråling To dobbeltnålede pigge af forskellig længde, sterile ventilerede Pakke med 10
11710975 Gammabestråling Kort dobbeltnålet spike, steril ventileret Pakke med 10
15972530 Gammabestråling Kort dobbeltnålespids, steril ventileret, med skilleskillevæg Pakke med 10
11760965 Gammabestråling Universal Luer-adapter, lang dobbeltnåle-spike, steril ventil, septum Pakke med 10
11700975 Gammabestråling To pigge med to nåle af forskellig længde, den ene steril ventileret med septum Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11730965 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16467GSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5315.00 DKK
    4717.35 DKK / Pakke med 10
    Spare 597.65 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Giver fuldstændigt lukket systemsterilitetstest af lægemidler, åbne beholdere, lukkede beholdere, fyldte sprøjter, pulvere og medicinsk udstyr. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System er optimalt til brug med isolatorer.
Internationale farmakopéer kræver fuldstændig sterilitet af farmaceutiske produkter, der sprøjtes ind i blodbanen, eller som på anden måde kommer ind i kroppen under hudoverfladen. Som producent af sådanne produkter er du forpligtet til at fremlægge bevis for sterilitet af den endelige produktbatch. Sterisart™ NF er et fuldstændigt lukket system til sterilitetstest af farmaceutiske produkter. Den er baseret på membranfiltermetoden, men den eliminerer proceduren med at manipulere filtrene. Herved elimineres hovedrisikoen for en sekundær kontaminering og falske positive resultater. En peristaltisk pumpe overfører prøven til filtreringsenhederne, og efter skylning fyldes filtreringsenhederne med medier og bruges til inkubation af filtrene uden kontakt med miljøet.
  • pålidelig Sartochem™ membran
  • høj tilbageholdelse af mikrober
  • lav adsorption
  • høj mekanisk stabilitet
  • præinstallerede farvekodede rørklemmer
  • letlæselige graduerede karakterer
  • brugervenlig (flere praktiske adaptere tilgængelige)
  • identifikation af produkt-/partinummer
  • gasuigennemtrængelig emballage til beskyttelse mod steriliseringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 0,45μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 15.7 cm
Til brug med (applikation) Sterilitetstest
Inkluderer Lang nål, steril udluftningsnål, næseskillevæg
Maks. Tryk 3 bar ved 20 °C
Prøvetype Væsker
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Temperatur (engelsk) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Maks 50 °C
Volumen (engelsk) 4 oz.
Volumen (metrisk) 120 mL
Lukketype Septum