Få mere at vide
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
Artikelnummer. 10687683 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Steriliseringsmetode:
EtO
Gammabestråling
Inkluderer:
Hun-luer-låseforbindelse
Kort dobbeltnålespids, steril ventileret, med skilleskillevæg
Kort dobbeltnålet spike, steril ventileret
Lang dobbeltnålespids, steril ventileret, næseskillevæg
Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret
Lang nål, by-packed steril ventilationsnål
Lang nål, sideåbning med solid spids spids
Lang nål, steril udluftningsnål, næseskillevæg
Luer (Lock) forbindelse, by-packed long needle, steril ventilation
Rørsystem med to dobbeltnålede metalpigge af forskellig længde
To dobbeltnålede pigge af forskellig længde, sterile ventilerede
To pigge med to nåle af forskellig længde, den ene steril ventileret med septum
Universal Luer-adapter, lang dobbeltnåle-spike, steril ventil, septum
Universal Luer-adapter, lang dobbeltnålespids, steril ventileret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steriliseringsmetode Inkluderer Pakningsstørrelse
10687683 EtO Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret Pakke med 10
11700965 Gammabestråling Lang dobbeltnålespids, steril ventileret, næseskillevæg Pakke med 10
11790955 Gammabestråling Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret Pakke med 10
11720965 Gammabestråling Lang nål, by-packed steril ventilationsnål Pakke med 10
11740965 Gammabestråling Luer (Lock) forbindelse, by-packed long needle, steril ventilation Pakke med 10
11730975 Gammabestråling Hun-luer-låseforbindelse Pakke med 10
11750965 Gammabestråling Universal Luer-adapter, lang dobbeltnålespids, steril ventileret Pakke med 10
11770965 Gammabestråling Rørsystem med to dobbeltnålede metalpigge af forskellig længde Pakke med 10
11720975 Gammabestråling Lang nål, sideåbning med solid spids spids Pakke med 10
11790965 Gammabestråling To dobbeltnålede pigge af forskellig længde, sterile ventilerede Pakke med 10
11710975 Gammabestråling Kort dobbeltnålet spike, steril ventileret Pakke med 10
11730965 Gammabestråling Lang nål, steril udluftningsnål, næseskillevæg Pakke med 10
15972530 Gammabestråling Kort dobbeltnålespids, steril ventileret, med skilleskillevæg Pakke med 10
11760965 Gammabestråling Universal Luer-adapter, lang dobbeltnåle-spike, steril ventil, septum Pakke med 10
11700975 Gammabestråling To pigge med to nåle af forskellig længde, den ene steril ventileret med septum Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10687683 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16466ACD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver fuldstændigt lukket systemsterilitetstest af lægemidler, åbne beholdere, lukkede beholdere, fyldte sprøjter, pulvere og medicinsk udstyr. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System er optimalt til brug med isolatorer.
Internationale farmakopier kræver fuldstændig sterilitet af de farmaceutiske produkter, der injiceres i blodbanen eller på anden måde trænger ind under huden. Som producent af sådanne produkter skal du fremvise bevis for steriliteten af det endelige produktbatch. Sterisart™ NF er et fuldstændigt lukket system til sterilitetstest af farmaceutiske produkter. Den er baseret på membranfiltermetoden, men eliminerer proceduren med at manipulere filtrene. Dermed elimineres hovedrisikoen for sekundær forurening og falsk positive resultater. En peristaltisk pumpe overfører prøven til filtreringsenhederne, og efter spolning fyldes filtreringsenhederne med medie og bruges til inkubation af filtrene uden kontakt med omgivelserne.
  • Pålidelig Sartochem™ membran
  • høj retentioner af mikrober
  • lav adsorption
  • høj mekanisk stabilitet
  • Forudinstallerede farvekodede rørklemmer
  • Letlæselige graduerede karakterer
  • brugervenligt (flere praktiske adaptere tilgængelige)
  • produkt-/partinummeridentifikation
  • Gasimpermeabel emballage til beskyttelse mod sterilisanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 0,45μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 15.7 cm
Til brug med (applikation) Sterilitetstest
Inkluderer Lang dobbeltnålet spids, steril ventileret
Maks. Tryk 3 bar ved 20 °C
Prøvetype Væsker
Steriliseringsmetode EtO
Temperatur (engelsk) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Maks 50 °C
Volumen (engelsk) 4 oz.
Volumen (metrisk) 120 mL
Lukketype Ingen næseskillevæg