Få mere at vide
Sartorius Sterilitetstest Genanvendeligt system: Manifolder Artikelnummer.: 15912550
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Sartorius Sterilitetstest Genanvendeligt system: Manifolder
Artikelnummer. p-4904705 Shop alle Sartorius produkter
3, Hver
Antal stillinger:
3
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15912550
Brand: Sartorius 16826
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Til brug med sterilitetstestsystem
Seks-plads manifold - 14-555-795
  • Understøtter filterholdere
  • Bruges til tre kørsler med to medier eller to kørsler med tre medier
  • Tre ventiler til hver filterholder
  • Slangenippel til vakuumtilslutning
  • Dia., 10 mm
  • L, 36m
Tre-steds manifold - 14-555-792
  • Understøtter filterholdere
  • Bruges til enkeltløb med to eller tre medier
  • Tre ventiler til hver filterholder
  • Slangenippel til vakuumtilslutning
  • Dia., 10 mm
  • L, 36m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Antal stillinger 3
Type 3-grenet manifold
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm
  • Multiple Manufacturers
    Price slashed on over 3000 products
    Promo Code: 24118
    Expires2025-11-07
    New Offer
    Save Now
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Sterilitetstest Genanvendeligt system: Manifolder >