Få mere at vide
Sartorius Sterilitetstest Genanvendeligt system: Manifolder
Artikelnummer. 15912550 Shop alle Sartorius produkter
Antal stillinger:
3
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15912550
Brand: Sartorius 16826
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med sterilitetstestsystem
Seks-plads manifold - 14-555-795
  • Understøtter filterholdere
  • Bruges til tre kørsler med to medier eller to kørsler med tre medier
  • Tre ventiler til hver filterholder
  • Slangenippel til vakuumtilslutning
  • Dia., 10 mm
  • L, 36m
Tre-steds manifold - 14-555-792
  • Understøtter filterholdere
  • Bruges til enkeltløb med to eller tre medier
  • Tre ventiler til hver filterholder
  • Slangenippel til vakuumtilslutning
  • Dia., 10 mm
  • L, 36m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Antal stillinger 3
Type 3-grenet manifold
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm