Få mere at vide
Sartorius Sterilitetstest Genanvendeligt system: Manifolder
Shop alle Sartorius produkter
Antal stillinger:
3
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Seks-plads manifold - 14-555-795
- Understøtter filterholdere
- Bruges til tre kørsler med to medier eller to kørsler med tre medier
- Tre ventiler til hver filterholder
- Slangenippel til vakuumtilslutning
- Dia., 10 mm
- L, 36m
- Understøtter filterholdere
- Bruges til enkeltløb med to eller tre medier
- Tre ventiler til hver filterholder
- Slangenippel til vakuumtilslutning
- Dia., 10 mm
- L, 36m
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal stillinger | 6 |
| Type | 6-grenet manifold |
| Diameter (metrisk) indvendig | 10 mm |