Få mere at vide
Sartorius Sterile petriskåle
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangs
- Type 143
- Emballage: autosteril
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Engangs | Engangsbrug |
| Form | Cirkulær |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Avanceret TC |
| Type | Petriskål sæt |
| Emballage | Autosteril |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |