Få mere at vide
Sartorius Sterile petriskåle
Artikelnummer. 10456551 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10456551
Brand: Sartorius 1431160N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg skåle med en diameter på 60 mm (14-555-734) eller 90 mm (14-555-735) sterile engangspetriskåle
  • Engangs
  • Type 143
  • Emballage: autosteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Engangs Engangsbrug
Form Cirkulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Avanceret TC
Type Petriskål sæt
Emballage Autosteril
Diameter (metrisk) 60 mm