Få mere at vide
Sartorius Stedim Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15903040 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
60 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15903040 60 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15903040 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VF20P9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4645.00 DKK
    4291.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 353.89 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
  • Har alt nødvendigt tilbehør til drift med laboratoriepumpe
Laboratoriekrydsflowkassette kan behandle op til 5 liter til cellekultursupernatant og andre laboratorieapplikationer
Denne genanvendelige enhed kan bruges sammen med en anden tværstrømskassette.
  • Genanvendelig
  • Polyethersulfon membran
  • 500 til 5000 ml (17 til 170 oz.) volumenområde
  • 3000 Dalton MWCO
  • Kan bruges med en anden enhed samtidigt
  • Cellekultursupernatant
  • Viruskoncentration
  • Afsaltning
  • Buffer udveksling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- Centrivap
Inkluderer Fjedertrykindikator af polypropylen og rustfrit stål, strømningsbegrænser i polypropylen og peristaltisk PVC-slange i størrelse 16 og Nylon beslag
Type Crossflow kassette
Volumen (engelsk) 169.07 oz.
Volumen (metrisk) 5 L
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Længde (engelsk) 4,96 tommer.
Højde (engelsk) 5,43 tommer.
Højde (metrisk) 0.4 cm
Længde (metrisk) 12.6 cm
Materiale Akrylhus og flowkanal, polypropylenmembranstøtte, silikonetætninger og O-ring
Bredde (metrisk) 1 cm
Bredde (engelsk) 0,39 tommer
Dimensioner (L x B x H) 4,96 x 0,39 x 5,43 tommer. (12,6 x 1 x 0,4 cm)